Learn More
Acide 5-amino-2-bromobenzoïque, TRC
Code produit 30325478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6024905G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-bromobenzoic Acid
CAS 2840-02-0
Formule moléculaire C7H6NO2Br
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-bromobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Poids de la formule 214.9582