Learn More
Acid e5-amino-2-chlorobenzoïque, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15452142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452142 25 g 25g
15462142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335250250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Peut développer une certaine turbidité ou un précipité peut se cristalliser partiellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-54-3
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007845
Clé InChI GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
CID PubChem 37879
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Point de fusion 184.0°C to 188.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.