Learn More
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383556 100 g 100g
11373556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14501.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-54-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-54-3
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007845
Clé InChI GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
CID PubChem 37879
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Densité 1.5
Quantité 100 g
Beilstein 2090422
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté ≥98%