Learn More
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque, TRC
Code produit 30315103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315103 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60409510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid
CAS 89-54-3
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Quantité 10 g
Synonyme 2-Chloro-5-aminobenzoic Acid, 3-Amino-6-chlorobenzoic Acid, 5-Amino-2-chlorobenzoic Acid, NSC 25172
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Poids de la formule 171.0087