Learn More
5-amino-2-chlorobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10753631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753631 100 g Flacon en verre 100g
10686324 5 g Flacon en verre 5g
10284220 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10753631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103371000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-51-4
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Numéro MDL MFCD00007846
Clé InChI ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
CID PubChem 67574
ChEBI CHEBI:59245
Nom IUPAC 4-chloro-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34.0°C to 38.0°C
Couleur Orange ou rose à blanc
Point d’ébullition 85.0°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 134°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)CF3
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.