Learn More
5-Amino-2-cyanobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30323581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323581 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6036301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
CAS 654-70-6
Formule moléculaire C8 H5 F3 N2
Quantité 1 g
Synonyme 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
Formule InChI InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
SMILES Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-amino-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 186.13
Poids de la formule 186.0405