Learn More
5-amino-2-fluorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316639 25 g 25g
11306639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26210.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53312-81-5 | C7H5FN2 | 136.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53312-81-5
Formule moléculaire C7H5FN2
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00277872
Clé InChI HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyano-4-fluoroaniline, 2-fluoro-5-aminobenzonitrile, 5-amino-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-cyanoaniline, 3-amino-6-fluorobenzonitrile, ksc494a6l, 3-cyano-4-fluoroanilin, 5-amino-2-fluorobenzenecarbonitrile, buttpark 179\04-11
CID PubChem 2737673
Nom IUPAC 5-amino-2-fluorobenzonitrile
SMILES NC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Point de fusion 92°C to 96°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 136.13
Pourcentage de pureté 97%