Learn More
5-Amino-2-fluoropyridine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433997
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433997 5 g 5g
15423997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30872.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1827-27-6
Formule moléculaire C5H5FN2
Poids moléculaire (g/mol) 112.11
Numéro MDL MFCD01632180
Clé InChI YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-aminopyridine, 3-amino-6-fluoropyridine, 6-fluoro-pyridin-3-ylamine, 6-fluoro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-fluoro, 6-fluoro-3-pyridylamine, 6-fluoro-3-pyridineamine, 5-amine-2-fluoropyridine, 6-fluoropyridine-3-amine
CID PubChem 819440
Nom IUPAC 6-fluoropyridine-3-amine
SMILES NC1=CN=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-fluoropyridine
Point de fusion 88°C to 91°C
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 112.11
Pourcentage de pureté ≥97%