Learn More
Hémiester de chlorhydrate d’acide 5-amino-2-(hydroxyméthyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439965 250 mg 250mg
15429965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439965 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52629.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 117098-93-8 | C7H9BClNO2 | 185.41 g/mol
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester hydrochloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d‘hémiester de l‘acide 5-amino-2-(hydroxyméthyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117098-93-8
Formule moléculaire C7H9BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.41
Numéro MDL MFCD04115645
Clé InChI ZDCBDYGPSUVCOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol hydrochloride, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenylboronic acid, hcl, dehydrate, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hcl, dehydrate, 6-amino-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol hydrochloride, 1-hydroxy-3h-2,1-benzoxaborol-6-amine hydrochloride, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronic acid, hydrochloride, dehydrate, 6-amino-1-hydroxy-2,1-benzoxaborolane, hcl, 6-amino-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol-hydrogen chloride 1/1, 5-amino-2-hydroxymethylphenyl boronicacid, hcl, dehydrate
CID PubChem 44118730
Nom IUPAC 6-amino-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol hydrochloride
SMILES Cl.NC1=CC2=C(COB2O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester hydrochloride
Point de fusion 300°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 185.42
Pourcentage de pureté 95%