Learn More
Chlorhydrate d'acide 5-amino-2-hydroxyméthylphénylboronique, TRC
Code produit 30319256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319256 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319256 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6279831G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-hydroxymethylphenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 117098-93-8
Formule moléculaire C7H8BNO2 . HCl
Quantité 1 g
Synonyme 6-Amino-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-6-amine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc2COB(O)c2c1
Nom IUPAC 1-hydroxy-3H-2,1-benzoxborol-6-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 185.42
Poids de la formule 185.0415