Learn More
5-Amino-2-hydroxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347549 5 g 5g
11337549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27961.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33630-94-3 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33630-94-3
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD03427652
Clé InChI CHYPHWOOCGECMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-hydroxypyridine, 5-aminopyridin-2-ol, 5-aminopyridin-2 1h-one, 3-amino-6-hydroxypyridine, 5-amino-2-pyridone, 5-amino-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-aminopyridine, 2 1h-pyridinone, 5-amino, 5-amino-2 1h-pyridone
CID PubChem 818256
Nom IUPAC 5-amino-1H-pyridine-2-one
SMILES NC1=CCC(=O)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-hydroxypyridine
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 97%