Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Code produit 30322337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322337 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322337 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57696510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
CAS 2818-66-8
Formule moléculaire C7H7N3S
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
SMILES Nc1ccc2nc(S)[nH]c2c1
Nom IUPAC 5-amino-1,3-dihidrobenzimidazol-2-tiona
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Poids de la formule 165.0361