Learn More
5-amino-2-méthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328315 25 g 25g
11318315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10234.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1687-53-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1687-53-2
Formule moléculaire C7H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.154
Numéro MDL MFCD00010222
Clé InChI BLQFHJKRTDIZLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-4-methoxyaniline, 5-aminoguaiacol, 2-methoxy-5-aminophenol, phenol, 5-amino-2-methoxy, 5-amino-2-methoxy-phenol, pubchem3112, acmc-209dyt, 3-hydroxy4-methoxyaniline, 5-amino-2-methoxy phenol, 3-hydroxy-4-methoxylaniline
CID PubChem 74314
Nom IUPAC 5-amino-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methoxyphenol
Point de fusion 130°C to 132°C
Quantité 25 g
Beilstein 2717084
Poids de la formule 139.16
Pourcentage de pureté 98%