Learn More
5-Amino-2-méthoxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451800
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451800 5 g 5g
11461800 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451800 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27528.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6628-77-9
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Numéro MDL MFCD00006264
Clé InChI UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
CID PubChem 81121
Nom IUPAC 6-méthoxypyridine-3-amine
SMILES COC1=NC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methoxypyridine
Point de fusion 29°C to 31°C
Point d’ébullition 85°C to 90°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5735
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%