Learn More
5-amino-2-méthyl-1,3-benzoxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10775652 1 g 1g
10853191 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10775652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437920010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 72745-76-7 | C8H8N2O | 148.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72745-76-7
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.17
Numéro MDL MFCD00628970
Clé InChI FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
CID PubChem 737920
Nom IUPAC 2-methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
SMILES CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methyl-1, 3-benzoxazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 72°C to 74.6°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 148.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.