Learn More
5-Amino-2-méthyl-benzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 6973-09-7 |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 O2 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 5-amino-2-méthylbenzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.23 |
| Poids de la formule | 186.0463 |