Learn More
5-Amino-2-méthylbenzènesulfonamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436967 1 g 1g
15446967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34056.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6973-09-7
Numéro MDL MFCD06681071
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Point de fusion 163°C to 164°C
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Quantité 1 g
Synonyme 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b
Clé InChI KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 5-amino-2-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
CID PubChem 235511
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 96%