Learn More
5-Amino-2-méthylbenzènesulfonamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446967 5 g 5g
15436967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34056.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6973-09-7
Numéro MDL MFCD06681071
ChEBI CHEBI:29013
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Point de fusion 163°C to 164°C
Formule moléculaire C31H48O6
Quantité 5 g
Synonyme fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate
Clé InChI IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
SMILES CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C
Nom IUPAC Acide (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acétyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tétraméthyle-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-ylidène]-6-méthylhept-5-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 516.72
CID PubChem 3000226
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 96%