Learn More
5-Amino-2-méthylbenzènesulfonamide, TRC
Code produit 30322895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322895 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322895 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA612030100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 6973-09-7
Formule moléculaire C7 H10 N2 O2 S
Quantité 100 g
Synonyme 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 5-amino-2-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Poids de la formule 186.0463