Learn More
Acide 5-amino-2-méthylbenzoique, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2-methylbenzoic acid |
| Point de fusion | 194°C to 199°C |
| Formule moléculaire | C6H13Cl |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | neohexyl chloride, 3,3-dimethylbutyl chloride, butane, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, acmc-1clex, tert-butylchloroethylene, ksc561m9t, butane,1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethylbutane 10g, 3,3-paragraph signthorn 1/4 x>>u-1-ae paragraph sign inverted exclamation markie |
| Clé InChI | XGCKOSFYXBAPQM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)CCCl |
| Nom IUPAC | 1-chloro-3,3-diméthylbutane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.62 |
| CID PubChem | 76111 |
| Afficher plus |