Learn More
Acide 5-amino-2-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30315543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315543 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6143805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylbenzoic Acid
CAS 2840-04-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Amino-6-methylbenzoic Acid, 5-Amino-o-toluic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633