Learn More
5-Amino-2-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477958 5 g 5g
15487958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61422.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50670-64-9
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.166
Numéro MDL MFCD00017608
Clé InChI YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
CID PubChem 2735365
Nom IUPAC 5-amino-2-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylbenzonitrile
Point de fusion 88°C to 91°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide