Learn More
5-Amino-2-méthylbenzotrifluorure, TRC
Code produit 30311183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311183 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311183 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6152402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
CAS 65934-74-9
Formule moléculaire C8H8F3N
Quantité 2.5 g
Synonyme (4-Methyl-3-trifluoromethylphenyl)amine, 3-Trifluoromethyl-4-methylaniline, 4-Amino-2-trifluoromethyltoluene, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine
Formule InChI InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-méthyl-3-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 175.15
Poids de la formule 175.0609