Learn More
5-Amino-2-méthylène-1,3,3-triméthylindoline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline |
| CAS | 6872-05-5 |
| Formule moléculaire | C12 H16 N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16N2/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1,13H2,2-4H3 |
| SMILES | CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(N)ccc12 |
| Nom IUPAC | 1,3,3-trimetil-2-metilideneindol-5-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.27 |
| Poids de la formule | 188.1313 |