Learn More
5-amino-2-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422719 100 g 100g
15432719 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66252.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2835-95-2 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-95-2
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00043922
Clé InChI DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-o-cresol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 3-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 5-amino-2-methyl, 3-amino-6-methylphenol, 6-methyl-3-aminophenol, unii-ubb8xeb10b, 5-amino-2-methyl-phenol, 5-amino-2-methyl phenol, ccris 4582
CID PubChem 17818
Nom IUPAC 5-amino-2-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylphenol
Point de fusion 160°C to 162°C
Couleur Marron
Quantité 100 g
Beilstein 2802317
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre