Learn More
5-amino-2-(méthylthio)pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15535886 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15535886 250 mg 250mg
15525886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15535886 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449822500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 42382-46-7
Formule moléculaire C5H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 141.19
Numéro MDL MFCD10697095
Clé InChI NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
CID PubChem 12215991
Nom IUPAC 2-(methylsulfanyl)pyrimidin-5-amine
SMILES CSC1=NC=C(N)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 141.19
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement