Learn More
5-Amino-2-naphtalénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2-naphthalenol |
| CAS | 86-97-5 |
| Formule moléculaire | C10 H9 N O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2 |
| SMILES | Nc1cccc2cc(O)ccc12 |
| Nom IUPAC | 5-aminonaphthalène-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.185 |
| Poids de la formule | 159.068 |