Learn More
5-Amino-2-naphtalénol, TRC
Code produit 30321892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321892 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6186601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-naphthalenol
CAS 86-97-5
Formule moléculaire C10 H9 N O
Quantité 1 g
Synonyme 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cccc2cc(O)ccc12
Nom IUPAC 5-aminonaphthalène-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 159.185
Poids de la formule 159.068