Learn More
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382937 5 g 5g
11372937 1 g 1g
11392937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11382937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16225.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13280-60-9 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13280-60-9
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.135
Numéro MDL MFCD00035748
Clé InChI KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-nitro, 3-carboxy-4-nitroaniline, 5-amino-2-nitro-benzoic acid, pubchem4983, acmc-1bxcb, intermediates-zcf02020, 5-amino-2-nitrobenzoicacid, 6-nitro-m-anthranilic acid
CID PubChem 83298
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2107512
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 95%