Learn More
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 13280-60-9 |
| Formule moléculaire | C7 H6 N2 O4 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.13 |
| Poids de la formule | 182.0328 |