Learn More
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30311758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61839525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
CAS 13280-60-9
Formule moléculaire C7 H6 N2 O4
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.13
Poids de la formule 182.0328