Learn More
5-Amino-3-(2-thiényl)-1 H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326986 5 g 5g
11316986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06752.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 96799-03-0 | C7H7N3S | 165.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96799-03-0
Formule moléculaire C7H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00051815
Clé InChI TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3-2-thienyl pyrazole, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 3-2-thienyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-2-thienyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, gnf-pf-1850, 5-amino-3-thien-2-yl pyrazole, 5-amino-3-2-thienyl-1h-pyrazole
CID PubChem 523184
Nom IUPAC 5-thiophène-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Point de fusion 101°C to 103°C
Quantité 5 g
Beilstein 4399374
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté 98%