Learn More
5-Amino-3-(4-chlorophényl)-1,2,4-thiadiazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448485 250 mg 250mg
15436277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33467.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19922-07-7 | C8H6ClN3S | 211.667 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19922-07-7
Formule moléculaire C8H6ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 211.667
Numéro MDL MFCD07357326
Clé InChI IUSHKZWNRIGLGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine, 1,2,4-thiadiazol-5-amine,3-4-chlorophenyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole, chlorophenylthiadiazolamine, 3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole-5-ylamine
CID PubChem 23331270
Nom IUPAC 3-(4-chlorophényl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NSC(=N2)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Point de fusion 183°C to 185°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.67
Pourcentage de pureté 96%