Learn More
5-Amino-3-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15464767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464767 1 g 1g
15474767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32089.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78583-81-0
Formule moléculaire C9H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 193.63
Numéro MDL MFCD00053046
Clé InChI XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
CID PubChem 2735305
Nom IUPAC 5-(4-chlorophényl)-1 H-pyrazole-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Point de fusion 172°C to 174°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.64
Pourcentage de pureté 97%