Learn More
5-Amino-3-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole |
| Point de fusion | 172°C to 174°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 193.64 |
| Pourcentage de pureté | 97% |