Learn More
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309455 1 g 1g
11319455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18668.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 19947-75-2 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19947-75-2
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.132
Numéro MDL MFCD00046081
Clé InChI PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
CID PubChem 88317
Nom IUPAC 3,4-diméthyle-1,2-oxazol-5-amine
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 1 g
Beilstein 108546
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 99%