Learn More
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole, TRC
Code produit 30324170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6068355G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
CAS 19947-75-2
Formule moléculaire C5 H8 N2 O
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
SMILES Cc1noc(N)c1C
Nom IUPAC 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Poids de la formule 112.0637
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.