Learn More
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole, TRC
Code produit 30311988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311988 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311988 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60683510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
CAS 19947-75-2
Formule moléculaire C5 H8 N2 O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
SMILES Cc1noc(N)c1C
Nom IUPAC 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Poids de la formule 112.0637