Learn More
5-Amino-3-(4-fluorophényl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15455597
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15455597 1 g 1g
15465597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15455597 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32830.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 72411-52-0 | C9H8FN3 | 177.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72411-52-0
Formule moléculaire C9H8FN3
Poids moléculaire (g/mol) 177.18
Numéro MDL MFCD01023677
Clé InChI QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluoro-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-fluorophenyl pyrazole-5-ylamine
CID PubChem 2759138
Nom IUPAC 5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Point de fusion 122°C to 125°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.18
Pourcentage de pureté 97%