Learn More
5-Amino-3-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494167 5 g 5g
15484167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31580.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19541-95-8 | C10H11N3O | 189.218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19541-95-8
Formule moléculaire C10H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 189.218
Numéro MDL MFCD00462192
Clé InChI UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-methoxyphenyl pyrazole, 5-amino-3-4-methoxyphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-ylamine
CID PubChem 2756469
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.22
Pourcentage de pureté 97%