Learn More
5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 96%, BLD Pharm™
Code produit 30957470
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30957470 250 mg
30951358 25 g
30953088 5 g
30950378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30957470 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD130543250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
CAS 3326-34-9
Formule moléculaire C20H13NO5
Numéro MDL MFCD00005052
Quantité 250 mg
SMILES O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=C(N)C=C5
Poids moléculaire (g/mol) 347.32
Pourcentage de pureté 96%