Learn More
5-Amino-3-méthylisoxazole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499663 5 g 5g
11304679 1 g 1g
11409673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499663 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12446.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14678-02-5 | C4H6N2O | 98.105 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14678-02-5
Formule moléculaire C4H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 98.105
Numéro MDL MFCD00003151
Clé InChI FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
CID PubChem 84590
Nom IUPAC 3-méthyl-1,2-oxazol-5-amine
SMILES CC1=NOC(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-methylisoxazole
Point de fusion 81°C to 85°C
Quantité 5 g
Beilstein 107906
Poids de la formule 98.11
Pourcentage de pureté ≥98%