Learn More
5-amino-3-méthylisoxazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10033630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10033630 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-methylisoxazole
Note relative au nom 98%
CAS 14678-02-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.0°C to 84.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H6N2O
Numéro MDL MFCD00003151
Quantité 1 g
Synonyme 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
Clé InChI FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NOC(=C1)N
Nom IUPAC 3-méthyl-1,2-oxazol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 98.105
CID PubChem 84590
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux