Learn More
5-Amino-3-méthylisoxazole, TRC
Code produit 30316372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316372 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316372 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6168952.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-methylisoxazole
CAS 14678-02-5
Formule moléculaire C4H6N2O
Quantité 2.5 g
Synonyme 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-aminoisoxazole, 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-isoxazolylamine, 5-Amino-3-methyl-1,2-oxazole, NSC 93421
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3
SMILES Cc1cc(N)on1
Nom IUPAC 3-méthyl-1,2-oxazol-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 98.1
Poids de la formule 98.048