Learn More
5-Amino-3-méthylisoxazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Amino-3-methylisoxazole |
| CAS | 14678-02-5 |
| Formule moléculaire | C4H6N2O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-aminoisoxazole, 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-isoxazolylamine, 5-Amino-3-methyl-1,2-oxazole, NSC 93421 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(N)on1 |
| Nom IUPAC | 3-méthyl-1,2-oxazol-5-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.1 |
| Poids de la formule | 98.048 |