Learn More
5-Amino-3-méthylpyrazole, TRC
Code produit 30327640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327640 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61748050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-methylpyrazole
CAS 31230-17-8
Formule moléculaire C4 H7 N3
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
SMILES Cc1cc(N)n[nH]1
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-pyrazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 97.12
Poids de la formule 97.064