Learn More
5-Amino-3-tert-butyl-1-fomépizole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450601 25 g 25g
11430601 1 g 1g
11440601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450601 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20095.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118430-73-2
Formule moléculaire C8H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 153.23
Numéro MDL MFCD00068002
Clé InChI XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
CID PubChem 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Point de fusion 155°C to 158°C
Quantité 25 g
Nom IUPAC 5-tert-butyl-2-méthylpyrazol-3-amine
Poids de la formule 153.22
Pourcentage de pureté 98%