Learn More
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide, MedChemExpress
Code produit 16431929
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431929 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431929 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY41461
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
Forme physique Solid
CAS 360-97-4
Couleur Light Khaki
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H6N4O
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme 5-Aminoimidazole-4-carboxamide AICA
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (792.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (158.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)NC=N1)N
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Poids de la formule 126.12
Qualité Research