Learn More
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10703285 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10703285 25 g Flacon en verre 25g
10184310 1 g Flacon en verre 1g
10066303 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703285 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203250250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5413-85-4
Formule moléculaire C4H3Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 163.99
Numéro MDL MFCD00006108
Clé InChI NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
CID PubChem 79434
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidine-5-amine
SMILES NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-4, 6-dichloropyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143°C to 148°C
Couleur Brun-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 163.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.