Learn More
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411567
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411567 5 g 5g
11401567 1 g 1g
11421567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11411567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24985.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5413-85-4
Formule moléculaire C4H3Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 163.99
Numéro MDL MFCD00006108
Clé InChI NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
CID PubChem 79434
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidin-5-amine
SMILES NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Point de fusion 143°C to 146°C
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Beilstein 126885
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 164
Pourcentage de pureté ≥98%